Learn More
Bariumacetat, 99.0 bis 102.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15642630 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15642630 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15632630 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15642630 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 243671500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-80-6
Summenformel C4H6BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 255.42
MDL-Nummer MFCD00012447
InChI-Schlüssel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumacetat, Bariumdiacetat, Essigsäure, Bariumsalz, Octan-Barnaty, Caswell Nr. 068A, Octan barnaty tschechisch, Barium2+-Diacetat, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC-Name Barium(2+); Diacetat
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumacetat
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel CH3COO)2Ba
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3693411
Formelmasse 255.42 mol
Reinheit (%) 99.0 bis 102.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver oder Kristalle/Granulat
Dichte 2.46 g/cm3