missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Barium für AAS 10 g/l HCl matrix, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12963315 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12963315 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12963315 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C 006 100

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Barium
Verpackung Flasche
CAS 7697-37-2
Physikalische Form Flüssig
Summenformel HNO3
Konzentration 10 g/l ±0.02 g/l
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ Atomabsorptionsspektrometrie Einzelelementflammlösung in Standardkonzentration
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Solvent or Matrix 5 % HCl
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Menge 100 ml
ChEBI CHEBI:48107
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Barium (Ba) 10000mg/l in HCl 5%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.