missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Baricitinib, TRC

Artikelnummer. 18041150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18041150 10 mg 10 Milligramm
18060930 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18041150 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB11869010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1187594-09-7
Summenformel C16 H17 N7 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 371.42
IUPAC-Name 2-[1-Ethylsulfonyl-3-[4-(7H-Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-4-yl)Pyrazol-1-yl]Azetidin-3-yl]Acetonitril
SMILES CCS(=O)(=O)N1CC(CC#N)(C1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Baricitinib
Menge 10 mg
Synonym 3-Azetidineacetonitrile, 1-(ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 1-(Ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-azetidineacetonitrile, Baricitinib, INCB 028050, INCB 28050, LY 3009104, Olumiant
InChI-Formel InChI=1S/C16H17N7O2S/c1-2-26(24,25)22-9-16(10-22,4-5-17)23-8-12(7-21-23)14-13-3-6-18-15(13)20-11-19-14/h3,6-8,11H,2,4,9-10H2,1H3,(H,18,19,20)
Formelmasse 371.1164
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.