Learn More
Masterflex™ BarbLock™ Ultra-Secure Halterung
Artikelnummer. 15406973
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15406973
Marke: Masterflex™ 3060404
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die BarbLock Baugruppen bieten eine gleichmäßige 360-Grad-Bördelung für eine leckagefreie, dauerhafte Dichtung
  • BarbLock Ultra-Secure-Halter von 3/8 Zoll für Schläuche mit 3/8 x 5/8 Zoll
  • Einfach zu installieren. Der dreiteilige Verriegelungsmechanismus stellt sicher, dass die sich die Schläuche und die Schlauchtülle nicht voneinander lösen.
  • Sichere Verwendung mit Drücken bis 140 psi oder oberer Druckgrenze der Schläuche
  • Eine ausgezeichnete Alternative zur Befestigung von Schläuchen und Schlauchanschlüssen mit Kabelbindern
  • Keine Crimp-Verschlüsse oder Schlauchverformungen
  • Die BarbLock Baugruppe besteht aus drei Teilen: Hülse, Spannzange und Stecknippeln.
  • Zur Montage schieben Sie die Hülse und die Spannzange auf den Schlauch und setzen dann den Stecknippelanschluss in den Schlauch ein
  • Hülse und Spannzange zusammendrücken, bis sie hörbar einrasten. Sie sind nun vorverriegelt.
  • Die Hülse und die Spannzange an die Kante der Stecknippelverschraubung schieben und mit dem BarbLock Werkzeug verriegeln
  • Nach der Montage kann die BarbLock Einheit nur mit dem Ausbauwerkzeug entriegelt werden
Spezifikation
Typ Ultra-Secure Halterung
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 43/64 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.375 Zoll
Beschreibung BarbLock Ultra Secure Halterung, 3/8 in. Für 3/8 x 5/8 in.-Schläuche
Material Polypropylen