Learn More
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ Entfernungswerkzeug
Artikelnummer. 30040239
Change view
Click to view available options
Produktlinie:
500 Series
625 Series
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produktlinie unitSize
30040239 500 Series 1 Stück
30040267 625 Series 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30040239 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. BLTURT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universelles Ausbauwerkzeug.
BarbLock™ Die ultrasicheren Halterungen sind die fortschrittlichste Konstruktion und ideal für Systeme, die empfindliche Flüssigkeiten oder Gase transportieren. Sie sind in vielen Branchen zum Standard geworden, da sie inhärente Leckagepfadprobleme in empfindlichen und anspruchsvollen Anwendungen lösen. Sie erfordern keine Klebstoffe oder Lösungsmittel und sind in Hochtemperaturmaterialien für thermisch anspruchsvolle Umgebungen erhältlich.
  • Hergestellt aus Hochleistungs-Polypropylen, das den folgenden Anforderungen entspricht: USP Kriterien der Klasse VI
  • Schnelle und einfache Montage
  • Kompatibel mit allen flexiblen Schlauchmaterialien
  • Einweg-Baugruppen
  • Eliminiert die Bindung von Lösungsmitteln, ultravioletten Verbindungen und toxischen Klebstoffen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie 500 Series
Produkttyp Schlauchklemme