Learn More
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ Handwerkzeug
Artikelnummer. 30040264
Change view
Click to view available options
Produktlinie:
125 Series
187 Series
250 Series
252 Series
500 Series
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produktlinie unitSize
30040264 125 Series 1 Stück
30040266 187 Series 1 Stück
30040253 250 Series 1 Stück
30040257 252 Series 1 Stück
30040236 500 Series 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30040264 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. BLT135125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BarbLock™ Handwerkzeug mit Backe und Griff aus Edelstahl zur Montage BarbLock™ Halterungen für Schläuche.
BarbLock™ Die ultrasicheren Halterungen sind die fortschrittlichste Konstruktion und ideal für Systeme, die empfindliche Flüssigkeiten oder Gase transportieren. Sie sind in vielen Branchen zum Standard geworden, da sie inhärente Leckagepfadprobleme in empfindlichen und anspruchsvollen Anwendungen lösen. Sie erfordern keine Klebstoffe oder Lösungsmittel und sind in Hochtemperaturmaterialien für thermisch anspruchsvolle Umgebungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie 125 Series
Produkttyp Schlauchklemme