Learn More
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ Handwerkzeug
Beschreibung
BarbLock™ Die ultrasicheren Halterungen sind die fortschrittlichste Konstruktion und ideal für Systeme, die empfindliche Flüssigkeiten oder Gase transportieren. Sie sind in vielen Branchen zum Standard geworden, da sie inhärente Leckagepfadprobleme in empfindlichen und anspruchsvollen Anwendungen lösen. Sie erfordern keine Klebstoffe oder Lösungsmittel und sind in Hochtemperaturmaterialien für thermisch anspruchsvolle Umgebungen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produktlinie | 250 Series |
| Produkttyp | Schlauchklemme |