Learn More
Masterflex™ BarbLock Bauteile
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Passend für 1/4 in. und L/S 15, 17 und 24 Schläuche
Passend für 1/4 in. x 3/8in. Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sichere Verwendung mit Drücken bis 140 psi oder oberer Druckgrenze der Schläuche
- Eine hervorragende Alternative zur Sicherung von Schlauch- und Schlauchklemmen mit Kabelbindern – ohne dass mehr Crimps oder Rohrverformungen auftreten
- Die BarbLock Baugruppe besteht aus drei Teilen: Hülse, Auffangvorrichtung und Armatur
- Zum Installieren der Armatur die Hülse und die Auffangvorrichtung auf den Schlauch schieben und dann die Stecknippelverschraubung in den Schlauch einstecken
- Hülse und Spannzange zusammendrücken, bis sie hörbar einrasten. Sie sind nun vorverriegelt.
- Die Hülse und die Spannzange an die Kante der Stecknippelverschraubung schieben und mit dem BarbLock Werkzeug verriegeln
- Nach der Montage kann die BarbLock Einheit nur mit dem Ausbauwerkzeug entriegelt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Passend für 1/4 in. und L/S 15, 17 und 24 Schläuche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfach zu installieren. Der dreiteilige Verriegelungsmechanismus stellt sicher, dass die sich die Schläuche und die Schlauchtülle nicht voneinander lösen. |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Produkttyp | BarbLock Bauteile |