Learn More
Barbitursäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17929384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17929384 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17929384 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0265.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Barbitursäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barbituric acid
CAS 67-52-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barbituric acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H4 N2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Fluorouracil Imp. A (EP), Fluorouracil USP Related Compound A, Fluorouracil USP RC A, Pyrimidine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, Barbituric Acid, Fluorouracil Related Compound A, Fluorouracil Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-Name 1,3-Diazinan-2,4,6-trion
Molekulargewicht (g/mol) 128.09
Menge 100 mg
Formelmasse 128,0222 g/mol