Learn More
BAPTA, TRC
Artikelnummer. 30339779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339779 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339779 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB123500500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic Acid
CAS 85233-19-8
Summenformel C22 H24 N2 O10
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
SMILES OC(=O)CN(CC(=O)O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]phenoxy]ethoxy]-N-(carboxymethyl)anilino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 476.43
Formelmasse 476.1431