Learn More
BAPTA, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494594 25 g 25 Gramm
11474594 1 g 1 Gramm
11484594 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494594 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13190.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 85233-19-8 | C22H24N2O10 | 476.44 g/mol
Acts as a calcium chelatorBAPTA is used as a selective calcium chelating reagent. It is suitable for the spectrophotometric monitoring of calcium levels. It is a lipophilic diesters of the chelating agent used for the inhibition of proteolytic activities of certain metalloproteinases, calpain and transcatheter arterial chemoembolization (TACE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient als Kalziumchelator. BAPTA wird als selektives Calcium-chelatbildendes Reagenz verwendet. Eignet sich für die spektralphotometrische Überwachung des Calciumgehalts. Ist ein lipophiler Diester des Chelatbildners, der zur Hemmung von Proteolyseaktivitäten bestimmter Metalloproteinasen, Kalpain und Transarterieller Chemoembolisation (TACE) verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Natriumbicarbonat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85233-19-8
Summenformel C22H24N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 476.44
MDL-Nummer MFCD00036255
InChI-Schlüssel FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bapta, bapeta, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, ca ii-bapta, 1,2-bis-2-aminophenoxy ethane n,n,n',n'-tetraacetic acid, unii-k22ddw77c0, 1,2-bis o-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, bapta tetrasodium salt hydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis oxy-2,1-phenylene bis n-carboxymethyl, 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetic acid
PubChem CID 104751
ChEBI CHEBI:60888
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]phenoxy]ethoxy]-N-(carboxymethyl)anilino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BAPTA
Schmelzpunkt ∼174°C (decomposition)
Menge 25 g
Merck Index 14,957
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and sodium bicarbonate.
Formelmasse 476.44
Reinheit (%) 97%