Learn More
Thermo Scientific™ Bantam™ Deionisierungsgerät
Passen Sie dieses wirtschaftliche Deionisierungsgerät durch Wahl der geeigneten Kartusche an Ihre spezifische Anwendung an. Der spezifische Widerstand kann direkt am Gerät abgelesen werden.
1862.50 CHF
Spezifikation
Flussrate | Bis zu 38 l/h |
---|---|
Eingangsdruck | 5 bis 70 psi (0,35 bis 4,8 bar) |
Modell | Bantam Deionisierungsgerät |
Elektrischer Widerstand | Liest 25.000 bis 18.000.000 Ohm - cm |
Typ | Deionisierungsgerät |
Beschreibung
Passen Sie das Thermo Scientific™ Bantam™ Deionisierungsgerät durch Wahl der geeigneten Kartusche an Ihre spezifische Anwendung an. Dieses Deionisierungsgerät bietet eine kostengünstige Möglichkeit zur Deionisierung von Wasser und ermöglicht den spezifischen Widerstand direkt am Gerät abzulesen.
Merkmale:- Ideal für Anwendungen, die bis zu 38 l/h gereinigtes Wasser benötigen
- Fertigstellung von vorbehandeltem Wasser am Einsatzort oder vereinzelte Behandlung von Leitungswasser
- Reinheitsüberwachung mit direkter Anzeige
- Tisch- oder Wandmontage
Lieferumfang:
- 90-cm-Speisewasserschlauch
Erforderlich:
- Kartuschen (separat erhältlich)
Empfohlen für:
- Vorbehandlung
- Deionisierung
Hinweis:
Für druckfreie Anwendungen konzipiert. Das abgegebene Wasser muss an einen Behälter mit Belüftung umgeleitet werden; ein Gegendruck ist nicht möglich.
Spezifikation
Bis zu 38 l/h | |
Bantam Deionisierungsgerät | |
Deionisierungsgerät | |
8.75 in. | |
6 in. | |
In 28,5 . | |
50/60 Hz |
5 bis 70 psi (0,35 bis 4,8 bar) | |
Liest 25.000 bis 18.000.000 Ohm - cm | |
22 x 15 x 72 cm (8,75 x 6 x 28,5 in.) | |
22 cm | |
15 cm | |
72 cm |