Learn More
Invitrogen™ Bandmate™ Waste Tray
Artikelnummer. 17125822 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Tablett
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17125822 1 Tablett 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17125822 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. BW0030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00 CHF
    292.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 108.00 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Bandmate Waste Tray ist ein Ersatztablett, das speziell für den Einsatz mit dem Bandmate Automated Western Blot Processor entwickelt wurde.
Dieses Abfalltablett ist für die Erfassung von Abfall erforderlich, der während der Western Blot Verarbeitung entsteht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Bandmate Waste Tray
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Zur Verwendung mit (Geräte) Invitrogen™ Bandmate™ Automatischer Western Blot-Prozessor
Produktlinie Bandmate
Typ Abfallbehälter
Menge 1 Tablett
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Abmessungen (L x B x H) 38,1 cm x 1,588 cm x 10,16 cm
Gewicht 0,5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 18 oz
Gewicht (metrisch) 0,5 kg