Learn More
Invitrogen™ Bandmate™ Reagenzröhrchen
Artikelnummer. 17193309 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Röhrchen
500 Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17193309 500 Röhrchen 500 Stück
17103319 100 Röhrchen 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17193309 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. BW020X25
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bandmate Reagenzröhrchen sind speziell für die Verwendung mit dem Bandmate Automatisierten Western Blot-Prozessor entwickelt wurden.
Die Röhrchen werden zum Dispensieren von Primär- und Sekundärantikörpern in die Bandmate-Mini- und Midi- Inkubationstabletts benötigt. Dies erfolgt während des Vorgangs des automatisierten Western Blot-Verfahrens. Für jeden Blot werden zwei Reagenzröhrchen benötigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Beschreibung Bandmate Reagenzröhrchen, 500 Stück
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Zur Verwendung mit (Geräte) Invitrogen™ Bandmate™ Automated Western Blot Processor
Produktlinie Bandmate
Typ Reagenzröhrchen
Menge 500 Röhrchen
Versandbedingung Umgebungstemperatur