Beschreibung
Die Röhrchen werden zum Dispensieren von Primär- und Sekundärantikörpern in die Bandmate-Mini- und Midi- Inkubationstabletts benötigt. Dies erfolgt während des Vorgangs des automatisierten Western Blot-Verfahrens. Für jeden Blot werden zwei Reagenzröhrchen benötigt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | Bandmate Reagenzröhrchen, 100 Stück |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Invitrogen™ Bandmate™ Automated Western Blot Processor |
| Produktlinie | Bandmate |
| Typ | Reagenzröhrchen |
| Menge | 100 Röhrchen |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |