Description
Jedes Blot-Tablett kann die Verarbeitung eines Midi-Größe Blots unterstützen.
Specifications
Specifications
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Bandmate Midi Blot Tabletts |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Invitrogen™ Bandmate™ Automatischer Western Blot-Prozessor |
| Produktlinie | Bandmate |
| Typ | Blot-Tablett |
| Menge | 2 Tabletts |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Abmessungen (L x B x H) | 19,05 cm x 15,24 cm x 9,525 cm |
| Gewicht | 0,181 kg |
| Show More |