Learn More
Bambuterol-Monocarbamathydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30132975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132975 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30132975 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB11751550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81732-52-7
Summenformel C15 H24 N2 O4 . H Cl
Molekulargewicht (g/mol) 332.82
Synonym Carbamic acid, dimethyl-, 3-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl ester, monohydrochloride (9CI), Bambuterol monocarbamate hydrochloride, 3-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl dimethylcarbamate hydrochloride
IUPAC-Name [3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl] N,N-Dimethylcarbamat; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(O)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bambuterol Monocarbamate Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H24N2O4.ClH/c1-15(2,3)16-9-13(19)10-6-11(18)8-12(7-10)21-14(20)17(4)5;/h6-8,13,16,18-19H,9H2,1-5H3;1H
Formelmasse 332.1503