Learn More
Bambuterol-Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16574294 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16574294 1 g 1 Gramm
16584294 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574294 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464910010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81732-46-9
Summenformel C18H30ClN3O5
Molekulargewicht (g/mol) 403.90
InChI-Schlüssel LBARATORRVNNQM-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name Wasserstoff 3-[2-(Tert-Butylamino)-1-Hydroxyethyl]-5-[(Dimethylcarbamoyl)oxy]Phenyl N,N-Dimethylcarbamatchlorid
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=O)OC1=CC(=CC(OC(=O)N(C)C)=C1)C(O)CNC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bambuterol hydrochloride
Schmelzpunkt 225.0°C to 229.0°C
Menge 1 g
Formelmasse 403.9