Learn More
Bambuterolhydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bambuterol hydrochloride |
| CAS | 81732-46-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bambuterol hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C18 H29 N3 O5 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Bambuterol hydrochloride, 5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene bis(dimethylcarbamate) hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C |
| Mehr anzeigen |