Learn More
Balzers chrome layer etching solution, Fluka™ Artikelnummer.: 15677030
Balzers chrome layer etching solution, Fluka™
Artikelnummer. p-7230404 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 L, Kunststoffeimer, 25 Liter
Click to view available options
Menge:
25 L
200 L
Verpackung:
Kunststoffeimer
Metallfass
Packungsgröße:
200 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 15677030
Marke: Honeywell-Fluka 7472725L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Balzers chrome layer etching solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Balzers chrome layer etching solution
Farbe Hellgelb
CAS 16774-21-3, 64-19-7, 7732-18-5
Siedepunkt 100°C (1.013 hPa)
Güte Synthesis
Verpackung Kunststoffeimer
pH Acidic
Menge 25 L
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Balzers chrome layer etching solution, Fluka™ >