Learn More
Balsalazid-Dinatriumdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16564464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16564464
Marke: Thermo Scientific Acros 465090050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150399-21-6
Summenformel C17H17N3Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 437.32
InChI-Schlüssel HYSVUPBQPCRAJM-PIFVRXTCSA-L
IUPAC-Name Dinatrium (3Z)-3-(2-{4-[(2-Carboxylatoethyl)carbamoyl]phenyl}Hydrazin-1-Yliden)-6-Oxocyclohexa-1,4-Dien-1-Carboxylat-Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCNC(=O)C1=CC=C(N\N=C2\C=CC(=O)C(=C2)C([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Balsalazide disodium dihydrate
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in organic solvents
Formelmasse 437.32