Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Kugelgewindeteile, Zoll-Baureihe
Artikelnummer. p-7116301
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
120 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10040201
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01215130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus DURAN™ Rohr. Lenz Laborglasinstrumente™ Kugelschliffe im Zollmaß sind ideal für das Mischen von Lösungen in einem Zentrifugenröhrchen.
  • Gemäß DIN 12264 und zusätzlich zur Norm
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12264
Material Borosilikatglas
Gesamtlänge (metrisch) 150 mm
Verpackungsmenge 1