Learn More
Motic™ Kugelgelagerter Auslegerständer, Tischklemme
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Serie SMZ-140/SFC-11, SMZ161 Mikroskope
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stabil mit sauberen Übergängen für optimale Arbeitsflächennutzung.
- Kugellagermechanismen sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen mehreren interessierenden Bereichen oder zu untersuchenden Proben.
- Der zweipolige Verlängerungsarm bietet eine rechtwinklige Stellung gegenüber der Probe.
- Maximale Länge:638 mm
- Sichere Montage am Arbeitstisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kugelgelagertes Auslegerstativ für Mikroskop |
| Beschreibung | Maximale Dicke für Festklemmen des Tisches: 75 mm |
| Durchmesser (metrisch) | Stabdurchmesser: 32 mm, Halterungsdurchmesser: 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Serie SMZ-140/SFC-11, SMZ161 Mikroskope |
| Höhe (metrisch) | 400 mm-Stange |
| Erforderliches Zubehör | Kopfhalter erforderlich |