Learn More
Ohaus™ Explorer™ Präzisionswaage mit hoher Kapazität
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 12 kg
Beschreibung
Ohaus™ Explorer™ Waagen verfügen über fortschrittliche Anwendungen, um selbst die komplexesten Labormessungen zu vereinfachen. Ob es darum geht, die Differenz zwischen Anfangs- und Restgewicht zu ermitteln oder die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten zu berechnen, der Explorer™ macht zeitraubende manuelle Berechnungen und Datenaufzeichnungen überflüssig. Das hochauflösende Display und die innovative Anwenderoberfläche machen das Einrichten und Anwenden der Waage zum Kinderspiel. Alle 3 Nachkommastellenwaagen werden mit Glaswindschutz geliefert.
- Hochauflösendes mehrsprachiges Farb-VGA-Touchdisplay mit einfachen Bediensymbolen
- Programmierbare, multifunktionale und berührungslose Sensoren sorgen für mehr Sauberkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit
- Mehrere Anwendungsmodi plus Bibliothek zur Speicherung der persönlichen Anwendungseinstellungen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 12 kg |
| Lesbarkeit | 0,1 g |
| Linearität | ±0,2 g |
| Min. Probengewicht | 210 g |
| Modell | EX12001-EU |
| Wiederholgenauigkeit | 0,1 g |
| Stabilisierungszeit | 1 s |
| Typ | Präzisionswaage |
| Abmessungen (L x B x H) | 443 x 377 x 120 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Schale | 377 x 311 mm |
| Mehr anzeigen |