missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Balance Compass CX221, 220g x 0.1g, External Calib

Marke:  Ohaus 30428208

97.13 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23274" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Balance Compass CX221, 220g x 0.1g, External Calib

Additional Details : Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 16203292

  • 105.00 CHF / 1 Einheit
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen