Learn More
BAKER Kieselgel, 40 μm Flash Chromatographie-Verpackung, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10290051 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10290051 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10290051 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 702401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.66 CHF
    150.02 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 24.64 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BAKER Kieselgel 40 μm Flash Chromatographie-Packung
Verpackung Poly-Flasche
Menge 1 kg
CAS 63231-67-4
Summenformel H2O3Si
InChI-Schlüssel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Si](=O)O
IUPAC-Name Dihydroxy(oxo)silan
Molekulargewicht (g/mol) 78.098
PubChem CID 14768