missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Baird Parker RPF Agar Base

Artikelnummer. 12623446
Click to view available options
Füllgewicht:
89 bis 91 g
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12623446

Marke: Thermo Scientific™ BO0290J

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A ready to use selective medium to isolate and enumerate coagulase‐positive staphylococci from food samples.

Baird Parker RPF Agar Base is a ready to use selective medium to isolate and enumerate coagulase‐positive staphylococci from food samples.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Straw
Inhalt und Lagerung 2°C to 25°C
Format 125 mL Sirop Bottle
Herstellungsort United Kingdom
Produkttyp Agar
Füllgewicht 89 bis 91 g
Verpackungsart 10 Sirop Bottles with metal R.O.P.P. cap closures in a box
Menge 10/Pk.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt