Learn More
BAG3 Rabbit anti-Human, Mouse, Clone: 8P3W7, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
225.00 CHF - 584.00 CHF
Spezifikation
Antigen BAG3
Klon 8P3W7
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18366824
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-16469-20UL
20 μg
225.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18378855
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-16469-100UL
100 μg
584.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
BAG3 Monoclonal antibody specifically detects BAG3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
BAG3
Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human BAG3 (O95817).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
8P3W7
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology
PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
9531
IgG
Affinity purified