Learn More
BAG3 Antibody (V65P1E8*D2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
237.00 CHF - 413.00 CHF
Spezifikation
Antigen BAG3
Klon V65P1E8*D2
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18680517
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-50112-0.025ml
0.025 mL
237.00 CHF
0.03 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18693068
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-50112
0.1 mL
413.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
BAG3 Monoclonal antibody specifically detects BAG3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
BAG3
1 mg/mL
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology
PBS
9531
IgG1 κ
Protein A purified
V65P1E8*D2
Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307
Ovalbumin-conjugated synthetic peptide MTDTPGNPAAP
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.