Learn More
BAG3 Antibody (S05-6D5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
508.00 CHF - 777.00 CHF
Spezifikation
Antigen BAG3
Klon S05-6D5
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18669394
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19578-50ul
50 μg
508.00 CHF
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18614124
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19578-100ul
100 μg
777.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
BAG3 Monoclonal antibody specifically detects BAG3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
BAG3
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307
Recombinant protein of human BAG3 (Uniprot # O95817)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S05-6D5
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
9531
IgG
Affinity purified