Learn More
Fisherbrand™ BagPage™ Full-page Beutel
Ein Mischerbeutel mit ganzseitigem, mikroperforiertem Filter, erhältlich in zwei Größen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10010051
  • 211.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die Homogenisierung pastenartigen Probenmaterials
  • Mehrschichtiger, verstärkter, mehrfach beschichteter Komplex
  • Ganzflächig mikroperforierter Filter mit einer Porosität von 280 Micron
  • Robuste und transparente Struktur
  • Filtration während der Homogenisierung
  • Ohne Wartezeit auf die Sedimentierung des Debris
  • Partikelfreie Lösung, präzise Ergebnisse und ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
  • Gammastrahlen behandelt
  • Der gleiche Beutel wird zum Homogenisieren, Filtern und Pipettieren verwendet
  • Kein Kontakt zwischen der Probe und dem Mischer
  • Kann mit einem Clip oder einer Heißversiegelung geschlossen werden
  • Kompatibel mit jedem Labormischer
  • Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen