Learn More
Tocris Bioscience™ Bafilomycin A1
H+-ATPase (vacuolar) inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 1334/100U
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bafilomycin A1 is a highly potent, selective inhibitor of vacuolar H+-ATPases (IC50 = 0.6 - 1.5 nM in bovine chromaffin granules). Selective for v-ATPase over other ATP hydrolyzing enzymes such as F-ATPases and the H+/K+-ATPase (P-ATPase). Thought to inhibit autophagy either by blocking autophagosome-lysosome fusion (in H4IIE cells), or by blocking lysosomal degradation. Bafilomycin A1 accelerates wound healing in db/db mice. Low dose Bafilomycin A1 attenuates patient-derived CD34+CD19+ leukemia stem cells (LSC) and inhibits LSC proliferation in an animal model. Bafilomycin A1 impairs Zika virus infection in vitro.
Spezifikation
(3Z,5E,7R,8S,9S,11E,13E,15S,16R)-8-Hydroxy-16-[(1S,2R,3S)-2-hydroxy-1-methyl-3-[(2R,4R,5S,6R)-tetrahydro-2,4-dihydroxy-5-methyl-6-(1-methylethyl)-2H-pyran-2-yl]butyl]-3,15-dimethoxy-5,7,9,11-tetramethyloxacyclohexadeca-3,5,11,13-tetraen-2-one | |
100 μg | |
C35H58O9 |
88899-55-2 | |
H+-ATPase Inhibitors | |
0.95 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Bafilomycin A1 > 100 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur