missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 2

Artikelnummer. 16259771
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16259771 10 kg 10 Kilogramm
16269771 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16259771 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 212110

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Enzymatische Verdauung von Proteinen

Wird zur Herstellung mikrobiologischer Kulturmedien verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern.
Kulturtyp Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Bakterienmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
Produktlinie Bacto
Menge 10 kg
Quelle Tierischen Ursprungs
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.