Learn More
Gibco™ Bacto™ Malt Extract
Beschreibung
Aufgrund des Extraktionsprozesses bietet dieses Supplement, das frei von Stoffen tierischen Ursprungs ist, einen sehr hohen Kohlenhydratgehalt für jedes Nährmedium. Bacto Malzextrakt wurde erfolgreich in mikrobiellen Fermentationsanwendungen eingesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Medien-Supplement |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobielle Fermentation |
| Produktlinie | Bacto |
| Menge | 10 kg |
| Quelle | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Gerstenmalz |