Learn More
Gibco™ Bacto™ Casitone
Artikelnummer. 16299851
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16299851 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16299851 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 225910
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein pankreatischer enzymatischer Verdau tierischen Ursprungs (AO) von Casein.
Während dieses Supplement ein Nährstoffprofil auf Basis von Casein liefert, führt der spezifische enzymatische Verdau für dieses Produkt zu einem besonders hohen Gehalt an Aminosäuren und Peptiden unterschiedlicher Größe, wodurch es zu einem nahrhafteren Hydrolysat wird. Kunden haben dieses Supplement erfolgreich für die Produktion von rekombinanten Proteinen auf Basis von Escherichia coli verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung von rekombinanten Proteinen auf Escherichia-coli-Basis
Produktlinie Bacto
Menge 10 kg
Quelle Tierischer Ursprung, Casein