Learn More
Thomil™ Bacteromil Antiseptisches Handgel
Beschreibung
- Biozides Handgel zur vollständigen, sicheren Desinfektion gesunder Haut
- Synergistische Mischung aus Alkoholen und Tensiden, und gemäß der WHO-Empfehlungen mit neutralem pH
- Entspricht den Standards für hygienische Händedesinfektion gemäß EN 1500 (antiseptisches Einreibepräparat), EN 13624 (Levurozid) und EN 14476 (Viruzid)
- Schnelle Trocknung, angenehmes Hautgefühl ohne klebrige Rückstände
- Waschen oder Abtrocknen der Hände nicht erforderlich
- Ideal für den häufigen Gebrauch, besonders wenn Seife und Wasser nicht ohne Weiteres verfügbar sind
Nur äußerlich anwenden. Biozide sicher anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Nicht bei Personen, die empfindlich auf Produktbestandteile reagieren, oder nicht über längere Zeiträume anwenden. Nicht mit anderen Produkten mischen. Bei Kindern unter zwei Jahren mit Vorsicht anwenden. Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dämpfe. Nicht in Kontakt mit Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen bringen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Hellblau |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 (antiseptisches Einreibepräparat), EN 13624 (Levurozid), EN 14476 (Viruzid) |
| Material | Denaturiertes Ethanol (70 %), Triclosan (0,20 %), Benzalkoniumchlorid (0,16 %) |
| pH-Bereich | Neutral |
| Menge | 8 Flaschen |
| Lösungstyp | Ethanolisch |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |
Sicherheit und Handhabung
- X8 500ml No Rinse Antiseptic Gel
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, quarternaryammonium compounds,ethandiol, cyclohexane