Beschreibung
Includes
illustra Bacteria GenomicPrep Mini-Spin-Säulen, verpackt mit neuartiger Kieselgelmembran; gefriergetrocknetes Proteinase K-Pulver; Lyselösungen, Wasch- und Elutionspuffer; 2 ml-Mikrozentrifugen-Entnahmeröhrchen; eine vollständige Broschüre mit einer abnehmbaren Schnellreferenz-Protokollkarte
Das illustra Bacteria genomicPrep Mini Spin-Kit kann mit einer Vielzahl von Bakterienstämmen, wie z. B. DH5a, TOP10, JM109, Bacillus subtilis usw., verwendet werden. Das Kit produziert hochreine und intakte genomische DNA mit OD260/280 Werte von 1.75-1.85. Verwendet verschiedene Elutionsvolumina, um genomische DNA in Konzentrationen zu isolieren, die für die meisten Downstream-Prozesse geeignet sind, einschließlich Restriktionsenzymverdau, RT-PCR und langer PCR.
Die Methode verwendet eine Lyselösung in Kombination mit Proteinase K, um genomische DNA vorsichtig in eine Lösung aus Bakterienzellen zu geben. Die DNA wird in der Extraktionslösung entproteinisiert, und die genomische DNA wird dann in Anwesenheit einer chaotropen Lösung an eine Silikasäule gebunden. Kontaminanten werden während der Waschschritte entfernt und die gereinigte DNA mit vorgewärmter TE-Lösung eluiert.
- Gesamtdauer der DNA-Extraktion: unter einer Stunde mit reduzierter Lysezeit
- Kann verwendet werden, um4 bis 8 μg genomische DNA von 2 × 109Bakterienzellen mit Eingangsmengen von 1×10 zu reinigen9 bis 4 × 109 Bakterienzellen
- Spin-Säulen, die mit einer Silikamembran vorgepackt sind— gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Konsistenz
- Validiert in mehreren Downstream-Prozessen, einschließlich RT PCR, langer PCR und Restriktionsenzymverdau
- Farbcodierte Kappen garantieren hohen Anwendungskomfort
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Das Illustra Bacteria genomicPrep Mini Spin Kit wurde für die schnelle Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA (gDNA) mit hohem Molekulargewicht aus gramnegativen (G-) und grampositiven (G+) Bakterien entwickelt. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Extraktion und Aufreinigung qualitativ hochwertiger genomischer DNA aus grampositiver und gramnegativer Bakterien Aufgereinigte gDNA eignet sich für molekularbiologische Anwendungen wie Klonierung, Restriktionsenzym-Aufspaltung, PCR und Genotypisierung |
| Enthält | 30 mg Proteinase K, 3 ml Lysepuffer Typ 2, 0.6 ml Lysepuffer Typ 3, 60 ml Lysepuffer Typ 4, 6 ml Waschpuffer Typ 6, 12 ml Elutionspuffer Typ 5, 50 Illustra™ Bakterien-Minisäulen, 50 Sammelröhrchen |
| Anzahl Reaktionen | 250 Aufreinigungen |
| Produkttyp | Illustra Bacteria genomicPrep Mini Spin Kit |
| Reinheit | 1,7 |
| Probenvolumen | 2 x 109 Zellen [A600 = 2,0] |
| Prüfzeit | 40 min [gramnegative Bakterien], 55 min [grampositive Bakterien] |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: proteases