missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ BACOU PLOMITA S3 Schuhe

Die Honeywell™ BACOU PLOMITA S3 HI CI SRC Schuhe verfügen über ein wasserbeständiges Obermaterial aus Leder und durchstichsichere Edelstahlsohlen.

Marke:  Honeywell™ 6246106-39/7

Additional Details : Gewicht : 1.38000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15826445

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Sorgt für besseren Schutz
  • Wasserabweisendes Lederobermaterial
  • Hohe Beständigkeit und Flexibilität
  • Antibakterielles Futter mit 3D-Struktur
  • Besonders atmungsaktiv, schnell trocknend
  • Knöchelrand und Lasche gepolstert
  • Passt sich der Fußform des Trägers an und sorgt für Komfort auch über längeren Zeitraum
  • Seitliche wasserdichte Faltenbalge
  • Verhindert das Eindringen von Flüssigkeit und Staub in das Schuhwerk
  • Ausgezeichnete Fußisolierung gegen Hitze (HI) und Kälte (CI)
  • Reaktion auf verschiedene Umgebungen (gefrorener Boden, sehr hohe Temperaturen)
  • Zwischensohle: Edelstahl: effiziente Technologie gegen verschiedenste Gefahren Durchstichfestigkeit: über1100 N bei einer Spitze von 4.5 mm.
  • Oben: Wasserabweisendes Lederobermaterial. Knöchelrand und Lasche gepolstert. Seitliche wasserdichte Faltenbalge. Antibakterielles Futter mit 3D-Struktur
  • Zehenkappe: 200J SPACIUM™ Zehenkappe in eingespritztem Polymer. Nichtmetallisch: 50 % leichter als Stahl. Extra breit für mehr Komfort: für alle Fußtypen geeignet. Nicht magnetisch. Thermische Dämmung. Unveränderlich.
  • Innensohle: PU-Schaum mit doppelter Dichte für intensiven Gebrauch. Entnehmbar für einfache Pflege. Antibakteriell für eine längere Lebensdauer und zur Vermeidung von Gerüchen. Antistatisch für optimale Effizienz. Bequeme Fersenpolster. Entlüftungskanäle.
  • Außensohle: Polyurethan mit doppelter Dichte: PU-2D. Komfort-Dichteschicht: 0.5 (sorgt für Leichtigkeit, Flexibilität und Stoßdämpfung und schützt bei Temperaturänderungen). Dichteschicht an der Außensohle: 1 (Widerstand gegen Abrieb, Brennöl und Fett). Hohe Rutschfestigkeit durch gut definierte Stollenkonstruktion, breit, tief und selbstreinigend. SRC-zertifiziert SRA: Auf Keramikplatten: Flach 0.45 (Mindeststandard: 0.32) Absatz 0.46 (Mindeststandard: 0.28) / SRB: Auf Stahlboden: Flach 0.24 (Mindeststandard: 0.18) Absatz 0.24 (Mindeststandard: 0.13). Energieabsorptionskapazität >20 Joule. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit: Volumenverlust < 150 mm3 (with a load of 10 N = 1 kg). Extension before tearing: 650%. Optimised resistance to repeated flexing > 60,000 (Norm >30,000). Beständigkeit gegen Säuren und Laugen: beschränkt auf niedrige Konzentrationen.
Spezifikation

Spezifikation

EN ISO 20345:2011 Standard, SRC-zertifiziert
Leder
Edelstahl
Schwarz
39
Durchstichfestigkeit über1100 N bei einer Spitze von 4.5 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote