Learn More
Honeywell™ BACOU MARSH AMG S3 Schuhe
Die Honeywell™ BACOU MARSH AMG S3 Schuhe sind aus wasserfestem, geöltem Vollleder gefertigt.
Marke: Honeywell™ 6246156-44/7
Additional Details : Gewicht : 1.64000kg
Beschreibung
- Wasserabweisendes, geöltes Obermaterial aus vollkörnigem Leder
- Reißfest und spritzfest: Verlängerte Lebensdauer
- Poromax™ Futter
- Atmungsaktives, 3D-saugfähiges &, schnell trocknendes Innenfutter
- FLEXIUM™ Einstichmittelsohle: Nichtmetallisch, aus hochfesten Textilfasern
- Die Mittelsohle ist leicht und flexibel. Keine Einschränkungen für den Träger beim Biegen des Fußes
- Seitliche wasserdichte Faltenbalge
- Verhindert das Eindringen von Flüssigkeit und Staub in den Schuh
- Knöchelrand und Lasche gepolstert
- Passt sich der Fußform des Trägers an und sorgt für Komfort auch über längeren Zeitraum
- Zwischensohle: FLEXIUM™ stichfeste Mittelsohle in hochfestem Textil.
- Oben: Wasserabweisendes, geöltes Obermaterial aus vollkörnigem Leder. Poromax® Innenfutter mit antibakterieller und antimikrobieller 3D Struktur. Seitliche wasserdichte Faltenbalge. Knöchelrand und Lasche gepolstert.
- Zehenkappe: 200J SPACIUM™ Zehenkappe in eingespritztem Polymer. Nichtmetallisch: 50 % leichter als Stahl. Extra breit für mehr Komfort: für alle Fußtypen geeignet. Nicht magnetisch. Thermische Dämmung. Unveränderlich.
- Innensohle: PU-Schaum mit doppelter Dichte für intensiven Gebrauch. Entnehmbar für einfache Pflege. Antibakteriell für eine längere Lebensdauer und zur Vermeidung von Gerüchen. Antistatisch für optimale Effizienz. Bequeme Fersenpolster. Entlüftungskanäle. Die schwarze Bacou X'max Black Einlegesole (Ref6000350) kann separat erworben werden. Erhältlich ab 1 Einheit (paarweise) in einer individuellen Verpackung
- Außensohle: Polyurethan mit doppelter Dichte: PU-2D. Komfort-Dichteschicht: 0.5 (sorgt für Leichtigkeit, Flexibilität und Stoßdämpfung und schützt bei Temperaturänderungen). Dichteschicht an der Außensohle: 1 (Widerstand gegen Abrieb, Brennöl und Fett). Hohe Rutschfestigkeit durch gut definierte Stollenkonstruktion, breit, tief und selbstreinigend. SRC-zertifiziert SRA: Auf Keramikplatten: Flach 0.45 (Mindeststandard: 0.32) Absatz 0.46 (Mindeststandard: 0.28) / SRB: Auf Stahlboden: Flach 0.24 (Mindeststandard: 0.18) Absatz 0.24 (Mindeststandard: 0.13). Energieabsorptionskapazität >20 Joule. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit: Volumenverlust < 150 mm3 (with a load of 10 N = 1 kg). Extension before tearing: 650%. Optimised resistance to repeated flexing > 60,000 (Norm >30,000). Beständigkeit gegen Säuren und Laugen: beschränkt auf niedrige Konzentrationen.
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 Standard, SRC-zertifiziert | |
Leder | |
Durchstichsichere Flexium™ Zwischensohle |
Schwarz, Orange | |
44 | |
Flexium™ Polyurethan |