Learn More
Testo™ testo610 Luftfeuchte und Temperaturmesser, Messbereich -10 bis 50 °C, 0 bis 100 %rF
Dieses Thermo-Hygrometer eignet sich für zahlreiche Anwendungen. Testo™610 Kompakte Feuchtigkeits-/Temperaturmessung misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenbereichen. Darüber hinaus kann das kompakte Gerät auch den Taupunkt und die Feuchttemperatur berechnen.
Marke: Testo™ 0560 0610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfache Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung
- Berechnung des Taupunkts und der Feuchttemperatur
- Beleuchtete Anzeige
- Kapazitiver Feuchtesensor mit langfristiger Stabilität
Spezifikation
0 bis 100 % | |
NTC: ±0.5 °C; Luftfeuchtigkeit: ±2.5 % RH (5 bis 95 %RH) | |
±0.5 °C | |
119 x 46 x 25 mm (inkl. Schutzkappe) |
Luftfeuchtigkeit: 0,1 % RH | |
-10 °C bis +50 °C | |
0,1 °C | |
90 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
TST086DEENITES humidimetre pocket 0973 6100 01
DateigrößeVersion: 330.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ testo610 Luftfeuchte und Temperaturmesser, Messbereich -10 bis 50 °C, 0 bis 100 %rF > Temperaturbereich: –10 bis 50 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur