Learn More
BINDER™ Durchführung hinten (30 mm)
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Material:
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Silikonstopfen im Lieferumfang enthalten
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Binder™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 30 mm, hinten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern FED 400 |
| Material | Stahl |
| Typ | Kabeldurchführung |
| Enthält | Silikonstopfen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 30 mm |