Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, Zinksalz, Aktivität min. 60 Units/mg
Artikelnummer. 10348310 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10348310 5 g Glasflasche 5 Gramm
10259163 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10348310 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 226110050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-89-6
MDL-Nummer MFCD16661228
Synonym Zinc bacitracin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bacitracin, zinc salt
Typ Bacitracin Zinc Salt
Namenshinweis potency min. 60 Units/mg
Physikalische Form Feines Kristallpulver
pH 6 to 7.5 (as described by Eur. Pharm.)
Schmelzpunkt 250.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max. (1 g, 60°C) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa for 3 hrs.)
Verpackung Glasflasche
Farbe Beige oder Grau/Gelb bis Weiß
Konzentration ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Menge 5 g
Merck Index 15, 929
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.1g/L (28°C). Other solubilities: 6.55g/L methanol - 2.0g/L ethanol (28°C), 0.16g/L isopropanol- 1.3g/L ethyl acetate (28°C), 0.01g/L chloroform
Reinheit (%) 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)