Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, Aktivität min. 60 Units/mg
Artikelnummer. 10667542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10667542 25 g Glasflasche 25 Gramm
10523201 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667542 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 226100250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bacitracin, CAS Nr. 1405-87-4, ist ein zyklisches Antibiotikum auf Polypeptidbasis, das gegen Mikroorganismen wirkt, die Pneumonie, Haut- und Augeninfektionen verursachen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Bacitracin ist eine Mischung aus mindestens neun verschiedenen zyklischen Polypeptiden, die ursprünglich im Jahr 1945 aus Bacillus-Bakterien isoliert wurden
•Bacitracine wirken, indem sie zweiwertige Metallkationen binden und die Hydrolyse von Lipiden zu verwendbaren Zellwandkomponenten verhindern
Anwendungen
• Bacitracin wurde in einigen Laborstudien mit Nanopartikeln kombiniert, um seine Wirksamkeit zu erhöhen
• Es eignet sich für Laboruntersuchungen von bakterieller Resistenz, Infektionen und Kreuzreaktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-87-4
Summenformel C66H103N17O16S
MDL-Nummer MFCD00062640
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bacitracin
Typ Bacitracin
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 221.0°C to 225.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5.0% max. (1 g, 60°C, 3 Hrs) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa)
Verpackung Glasflasche
Farbe Beige oder weiß
Konzentration ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Menge 25 g
Merck Index 15, 927
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, methanol and, alcohol, practically insoluble in ether, chloroform and, acetone
Formelmasse 1422.71
Reinheit (%) 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bacitracin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.