Learn More
Bacitracin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10094627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10094627 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10094627 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP29501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmstoff von Protein-Disulfid-Isomerase. Hemmt die Bausteine der Peptidoglycane-Bakterienzellwand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bacitracin
Typ Bacitracin
Physikalische Form Pulver/Feststoff
CAS 1405-87-4
pH 6.0 to 7.0
Schmelzpunkt 221°C
Quelle Bacillus licheniformis
Verlust bei Trocknung < 5.0%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit > 70 U/mg
Farbe Beige
Menge 1 g
Summenformel C66H103N17O16S
Merck Index 15, 927
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 1422.69
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bacitracin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.