Learn More
Melford Bacitracin
Beschreibung
Bacitracin ist ein Antibiotikum, das im Bereich der Biowissenschaften eine bedeutende Rolle spielt.
Im Bereich der Biowissenschaften wird Bacitracin vor allem wegen seiner antimikrobiellen Eigenschaften eingesetzt. Es wird häufig in mikrobiologischen Laboren, in der Forschung und in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt. Bacitracin ist wirksam gegen ein breites Spektrum grampositiver Bakterien, einschließlich Staphylokokken- und Streptokokkenarten.
Eine der wichtigsten Anwendungen von Bacitracin liegt in der Zellkultur und Gewebekultur. Es wird als Zusatzstoff in Zellkulturmedien verwendet, um bakterielle Kontamination zu verhindern und so das Wachstum nicht kontaminierter Zelllinien zu gewährleisten. Bacitracin wirkt durch Hemmung der bakteriellen Zellwandsynthese, was zu einer Störung des Bakterienwachstums und zur Verhinderung von Kontaminationen führt.
Darüber hinaus wird Bacitracin in Forschungslaboren zur Untersuchung der Empfindlichkeit von Bakterien gegenüber Antibiotika und zur Bestimmung der minimalen Hemmkonzentrationen (MHK) von Bakterien eingesetzt. Es ist ein unverzichtbares Instrument zur Bewertung der Wirksamkeit antimikrobieller Wirkstoffe und zur Erforschung von Antibiotikaresistenzmechanismen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bacitracin |
| CAS | 1405-87-4 |
| Menge | 25 g |
| Summenformel | C66H103N17O16S |