Learn More
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ N-His TOPO™ Cloning Kit
Artikelnummer. 10565485
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10565485 20 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10565485 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A11099
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bac-to-Bac™ N-His TOPO™ Klonierungskit
Bac-to-Bac™ Baculovirus-Expression ist eine effiziente Methode zur Herstellung von Baculoviren für die Expression von Proteinen in Insektenzellen auf hohem Niveau. Sie beruht auf der Erzeugung rekombinanter Viren durch stellenspezifische Transposition in E. coli und nicht auf homologer Rekombination in Insektenzellen. Neu: Vektoren von PFastBacTOPO™!
Zuverlässige und schnelle Proteinexpression
Das Bac-to-Bac™ Baculovirus-Expressionssystem ist schneller und einfacher als die herkömmliche Baculovirus-Expression und hält hohe Werte bei der Proteinexpression aufrecht. Es basiert auf der stellenspezifische Transposition in E. coli und nicht auf homologer Rekombination in Insektenzellen. Das Bac-to-Bac™ Baculovirus-Expressionssystem ist in der akademischen Literatur sehr angesehen. Mindestens 80 Zitate pro Jahr seit 2000!
Herkömmliche Baculovirus-Systeme erfordern die Reinigung und Amplifikation eines viralen Überstands mit anfänglich niedrigem Titer. Dies erfordert einen zeitaufwändigen Plaque-Assay. Der Bac-to-Bac™ pFastBac™ Vektor rekombiniert jedoch mit dem übergeordneten Bacmid in kompetenten Zellen von DH10Bac™ E. coli zu einem Expressions-Bacmid. Für die schnelle Produktion eines hohen Titers von reinen, rekombinanten Baculovirus-Partikeln in der ersten Transfektion das Bacmid in Insektenzellen transfizieren. Sie sparen Wochen kostbarer Zeit. Gewinnen Sie einen reinen P2-Baculovirus-Bestand an Tag 10, ohne dass ein mühsamer Plaques Assay erforderlich ist (siehe Abbildung 1)
Starke Expression, einfache Untersuchung
pFastBac™ verwendet den starken Polyhedrin-Promotor, um hohe Expressionsniveaus in einer Vielzahl von Insektenzelllinien wie Sf9, Sf21 und High Five™ Zellen zu erzeugen.
Neue Ergänzungen:
Bac-to-Bac™ pFastBac Vektoren sind nun auch als pFastBacTOPO™ Vektoren erhältlich. pFastBacTOPO™ Vektoren sind Blunt™ TOPO™ Vektoren und werden mit Mach1™-T1R E. coli für einfaches Klonen und die pFastBac⁄GOI-Propagation geliefert. Mit den neuen Vektoren können Sie:
  • Ihre Gene von Interesse (GOI) mit einem PCR-Enzym mit höchster Genauigkeit, wie Accuprime™ Pfx SuperMix, amplifizieren.
  • Mit TOPO™ das PCR-Produkt mit stumpfem Ende in nur 5 Minuten in den neuen Vektor klonen!
  • Kolonien 8 Stunden nach dem Beschichten auf selektive Nährmedien mit Ampicillin visualisieren, da Mach1™-T1R-E. coli-Zellen im Vergleich zu anderen Standard-Klonierungsstämmen eine schnellere Verdoppelung aufweisen.
  • Mit dem Klonierungs- oder Expressionskit Bac-to-Bac™ N-His TOPO™ können Sie ein N-terminales His-Fusionsprotein mit einem TEV-Spaltungsort herstellen, um es mit Nickel-Chelatharz (Invitrogen ProBond™ Aufreinigungssystem) zu reinigen und mithilfe der beliebten Invitrogen AcTEV™ Protease ein natives Protein zu erzeugen.
    Die neuen Vektoren kombinieren die TOPO™ Klonierungstechnologie mit den hoch angesehenen Bac-to-Bac™ Baculovirus-Expressionsfunktionen, um einfaches Klonen und eine hochwertige Proteinexpression zu ermöglichen.
    Die pFastBacTOPO™ Vektoren werden als Klonierungs- und Expressionskits angeboten.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR)
    Zelllinie High Five™, Sf21, Sf9
    Zelltyp Kompetente Zelle
    Klonierungsmethode Blunt TOPO
    Inhalt und Lagerung Inhalt des Klonierungskits von Bac-to-Bac™ N-His TOPO™ (Details siehe Handbuch)
    • Vektorkit für 20 Topo-Klonierungsreaktionen:
    o pFastBac⁄NT-TOPO™ Vektor mit dem N-terminalen His-Tag und TEV-Spaltort.
    o pFastBac⁄NT-Gus Kontrollplasmid (Kontrollexpressionsvektor)
    o Weitere im Lieferumfang enthaltene Reagenzien: 10x PCR, dNTP Mix, Salzlösung, steriles Wasser, Control-PCR-Vorlage, Polyhedrin Vorwärtsprimer, SV40 pA Rückwärtsprimer
    • Kit mit kompetenten Zellen (20 Reaktionen):
    o One Shot™ Mach1-T1R Chemisch kompetente E. coli
    Vektor-Kit: Bei -20 °C lagern
    One Shot™ Mach1-T1R Chemisch kompetente E. coli: Bei -80 °C lagern
    Expressionsmechanismus Insektenzellenexpression
    Expressionssystem Baculovirus
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinexpression, Virusimpfstoffproduktion
    Anzahl Reaktionen 20 Reaktionen
    Produktlinie BAC-zu-Bac, TOPO
    Produkttyp Klonierungskit
    Promoter Polyhedrin
    Proteinmarkierung His-Tag (6x)
    Selektionsmittel (eukaryotisch) Ampicillin, Gentamicin
    Vektor pFastBac/NT-TOPO