Learn More
A&D Weighing™ BA-225DTE Mikro/Semimikrowaage für Premium-Level
Die Serien BA und BA-T bieten maximale Bedienbarkeit, erweiterte Funktionalität und eine breitere Palette an Lösungen. Alle Modelle sind standardmäßig mit einem externen Ionisator zur schnellen und einfachen Beseitigung von statischer Aufladung ausgestattet.
Marke: A&D Weighing™ BA-225DTE
Additional Details : Gewicht : 6.60000kg
Beschreibung
- Multifunktionale Farb-Touchscreen Displays für eine intuitive Steuerung der erweiterten Funktionen
- Automatisches und programmierbares Öffnen/Schließen der Breeze Break-Türen mit berührungslosen IR-Sensoren
- Abnehmbare Breeze Break-Einheit mit leicht zu reinigenden trennbaren Glasscheiben für verbesserte Reinigung
- Keine Rillen in den Schiebetüren, so dass sich keine Verunreinigungen ansammeln können
- Zusätzliche innere Breeze Break-Einheit für 0,001 mg-Modelle zur Erhöhung der Stabilität
- Externer Ionisator zur sofortigen Beseitigung statischer Aufladung
- Benutzerzugriffskontrolle (UAC) mit Funktionen zur Verwaltung von Benutzerrechten und Kennwortsperre
- Verlaufsinformationen für An-/Abmeldung, Betrieb, Empfindlichkeitseinstellung und Aufprallerkennung (Impact Shock Detection, ISD)Aufprallerkennung (ISD) mit Rückmeldung zur Vermeidung von Schäden am Gewichtssensor (patentiert)
- Formulierungsmodus für schnelles, genaues Wiegen mehrerer zu mischenden Proben
- HPLC-Modus zur Vorbereitung von Pufferlösungen für die Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie
- Unterstützung der täglichen/periodischen Waagenkontrolle
- SRC-Funktion (Smart Routine Check)
- On-Screen-Nivellierhilfe
- Automatische Selbstempfindlichkeitseinstellung „AD-Just“ anhand des internen GewichtsInterner Reproduzierbarkeitstest zur schnellen Bewertung der Leistung in einer bestimmten Umgebung
- Datenspeicherfunktion
- Wählbare Ansprecheigenschaften für den Tausch von schnellerer Wägegeschwindigkeit gegen höhere Stabilität des Displays oder umgekehrtGLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe zur Erfüllung der Dokumentationsanforderungen
- Universal Flexi Coms (UFC) zur Anpassung von Druckinhalt und -layout
- Brutto-Netto-/Tara-AusgabeZählmodus mit Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI)-Funktion
- Prozentmodusfunktion für Zielwiegen oder Prüfen der Probenvariation usw.
- Statistische Berechnungsfunktion (SCF) zur Erleichterung der Analyse von Messungen
- Automatische Ein- und AusschaltefunktionenUnterhaken zum Wiegen von magnetischem Material sowie zur Dichtemessung
Spezifikation
RS-232 | |
CE, UKCA, GLP/GMP | |
220 g | |
0,01 mg/0,1 mg | |
Displayabdeckung, Wechselstromadapter, 1,8 m USB-Kabel, Pinzette für Kalibriergewicht, Mikrospatel | |
Handbuch mit On-Screen-Nivellierhilfe | |
Aluminium, Kunststoff, Glas | |
7 s | |
5°bis 40 °C | |
3 Jahre | |
6,8 in. | |
11,2 in. | |
284 mm | |
17,7 in. | |
3,4 in. | |
14,77 lb. | |
100/240 V |
Intern | |
RS-232C (D-Sub 9P), USB-A, USB-B (Mini B), Ethernet (TCP/IP), externe Tasteneingabe (2) | |
Farb-Touchscreen | |
≤85 % bei 5 °C bis 40 °C | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch | |
± 0,2 mg | |
0,025 mg/0,1 mg | |
41 bis 104 °F | |
Analytische Waage | |
Wiegen, Zählen, Prozent, Formulierung, HPLC | |
173 mm | |
6,5 in. | |
166 mm | |
450 mm | |
85 mm | |
6,7 kg | |
50/60 Hz |