Learn More
Human p21/CIP1/CDKN1A Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Beskrivning
p21/CIP1/CDKN1A Polyclonal specifically detects p21/CIP1/CDKN1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigène | p21/CIP1/CDKN1A |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugué | Biotin |
| Dilution | Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL |
| Numéro d’ordre du gène | P38936 |
| Alias de gène | CAP20cyclin-dependent kinase inhibitor 1, CDK-interacting protein 1, CDKN1A, CDKN1melanoma differentiation associated protein 6, CIP1, CIP1WAF1CDK-interaction protein 1, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1), MDA6, MDA-6, Melanoma differentiation-associated protein 6, p21, p21CIP1, p21Cip1/Waf1, PIC1, SDI1DNA synthesis inhibitor, wild-type p53-activated fragment 1 |
| Symboles de gène(s) | CDKN1A |
| Espèces hôtes | Goat |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?