missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B7-H2/ICOSLG Antibody (987614) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB1582A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
B7-H2/ICOSLG Monoclonal antibody specifically detects B7-H2/ICOSLG in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Spezifikation
| B7-H2/ICOSLG | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF | |
| 987614 | |
| Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready | |
| B7H2B7 homolog 2, B7-H2B7-related protein 1, B7RP1B7-like protein Gl50, B7RP-1LICOS, CD275, CD275 antigen, GL50transmembrane protein B7-H2 ICOS ligand, ICOSL, ICOS-L, inducible T-cell co-stimulator ligand, KIAA0653ICOS ligand | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H2, Met1-Lys279, Accession # Q9JHJ8 | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 23308 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur