Learn More
Invitrogen™ B3GNT7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA5139750
Artikelnummer. 17814270
  • 481.00 CHF / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user. Immunogen sequence: KWLDIYCPHV PFIFKGDDDV FVNPTNLLEF LADRQPQENL FVGDVLQHAR PIRRKDNKYY IPGALYGKAS YPPYAGGGGF LMAGSLARRL HHACDTLELY PIDDVFLGMC LEVLGVQPTA HEGFKTFGIS RNRNSRMNKE PCF Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 89%, Mouse - 89%.
B3GNT7 is a glycosyltransferase which may play a role in elongation of the keratan sulfate carbohydrate backbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
B3GNT7
Polyclonal
Unconjugated
B3GNT7
B3GNT7; beta 1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 7; beta-1,3-Gn-T7; beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 7; beta3GnT7; beta-3GnT7; beta3Gn-T7; BGnT-7; C330001H22Rik; UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
93010
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NFL0
B3GNT7
Recombinant protein corresponding to Human B3GNT7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108725).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.